Learn More
Ester tris(4-méthylphényl) de l'acide phosphorique, TRC
Code produit 30413176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413176 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3594355G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-p-cresyl phosphate
CAS 78-32-0
Formule moléculaire C21 H21 O4 P
Quantité 5 g
Synonyme Phosphoric acid','tris(4-methylphenyl) ester (9CI','ACI), Phosphoric acid','tri-p-tolyl ester (8CI), NSC 2181, p-Tolyl phosphate (C7H7O)3PO, Tri-p-cresyl phosphate, Tri-p-tolyl phosphate, Tris(4-methylphenyl) phosphate, Tris(p-cresyl) phosphate, Tris(p-methylphenyl) phosphate, Tri-4-cresyl phosphate
Formule InChI InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
SMILES Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1
Nom IUPAC phosphate de tris(4-méthylphényle)
Poids moléculaire (g/mol) 368.36
Poids de la formule 368.1177