Learn More
Morceau de phosphore, rouge, Puratronic™, 99,999 % et plus (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366497 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11366497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000248.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus lump, red
CAS 7723-14-0
Couleur Rouge à marron
Forme physique Liquid
Quantité 50 g
Température d’allumage 300°C (572°F)
Aspect Powder or Lump
Tension de vapeur 7100 hPa (5325 mm Hg)
Plage de pourcentage du dosage Puratronic™, 99.999+% (metals basis)
Densité 1.701 g/cm³ (14.195lb./gal)
Formule moléculaire P
Numéro MDL MFCD00133771
Numéro UN 1338
Synonyme red, acmc-20ajw2
Informations sur la solubilité Miscible with water
Clé InChI OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [P]
Nom IUPAC phosphore
Poids moléculaire (g/mol) 30.97
CID PubChem 5462309
ChEBI CHEBI:30207