Learn More
Morceau de phosphore, rouge, Puratronic™, 99,999+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340899 10 g 10g
11320899 1 g 1g
11330899 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11340899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010670.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7723-14-0 | P | 30.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7723-14-0
Formule moléculaire P
Poids moléculaire (g/mol) 30.97
Numéro MDL MFCD00133771
Clé InChI OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme red, acmc-20 ajw2
CID PubChem 5462309
ChEBI CHEBI:30207
Nom IUPAC phosphore
SMILES [P]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus lump, red
Couleur Marron à rouge
Forme physique Liquid
Quantité 10 g
Température d’allumage 300°C
Aspect Powder or Lump
Tension de vapeur 7100 hPa (5325 mm Hg)
Plage de pourcentage du dosage Puratronic™, 99.999+% (metals basis)
Densité 1.701 g/cm3 (14.195 lb./gal)
Numéro UN 1338
Informations sur la solubilité Miscible with water