Learn More
Triphényle de phosphore, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11461916 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité
11461916 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11461916 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0520998780
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Nom chimique ou matériau Phosphorus Triphenyl
CAS 603-35-0
Formule moléculaire C18H15P
Numéro MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Quantité 100 g
Synonyme triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
Clé InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Triphénylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 262.29
CID PubChem 11776
Poids de la formule 262.3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.