Learn More
Phosphoryléthanolamine, TRC
Code produit 30012906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
10mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012906 5 g 5g
30007497 10 mg 10mg
17984905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012906 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3609005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1071-23-4
Formule moléculaire C2 H8 N O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 141.06
Synonyme 2-Aminoethanol 1-(dihydrogen phosphate), Ethanol, 2-amino-, dihydrogen phosphate (ester) (8CI,9CI), Ethanol, 2-amino-, phosphate (6CI), Phosphoric acid, 2-aminoethyl ester (6CI), 2-Aminoethanol O-phosphate, 2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphate, Ethanolamine O-phosphate, Mono(2-aminoethyl) phosphate, Monoaminoethyl phosphate, NSC 254167, O-Phosphoethanolamine, O-Phosphorylethanolamine, Phosphoethanolamine, Phosphonoethanolamine, Phosphorylethanolamine
Nom IUPAC 2-aminoéthyle dihydrogène phosphate
SMILES NCCOP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorylethanolamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
Poids de la formule 141.0191
Pourcentage de pureté >95%