missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Sachets de poudre de réactif de phosphate 3 PhosVer™
Description
Réactif de poudre pré-mesuré prêt à l’emploi dans des emballages scellés individuels pour la détermination du phosphate (phosphore) par la méthode de l’acide ascorbique PhosVer™ 3.
Les sachets de poudre rendent les applications de titration rapides et faciles.
- Les sachets scellés garantissent à chaque fois un réactif frais et non contaminé
- Prémesurés pour éviter les erreurs de mesure et la contamination lors de la manipulation
- Les sachets prêts à l’emploi font gagner du temps et éliminent les tracas
- Doses exactes pour surveiller facilement l’approvisionnement et se préparer aux procédures de laboratoire
- Boîtes à usage unique pour faciliter le transport et l’emballage dans les kits de test
Spécification
Spécification
| Analytes | Phosphore |
| Couleur | Blanc |
| Composition | Pyrosulfate de potassium, acide L-ascorbique, molybdate de sodium, EDTA de tétrasodium |
| Format | Sachet individuel |
| À utiliser avec (application) | Détermination du phosphore |
| À utiliser avec (équipement) | Tous sauf DR/3000, DR/2000 |
| Nbre de tests | 100 |
| Quantité | 100/paquet |
| Plage | 0,02 à 2,50 PO4 |
| Taille de l’échantillon | 25 mL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PhosVer3 Phosphate Reagent
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium disulfate
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?