Learn More
WTW™ Photomètre portatif PHotoflex™ avec pH et turbidité
Code produit 10192132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
117,3 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10192132 117,3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10192132 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 251110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4035.00€
    3444.00€ / 1 pièces
    Économisez 591.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une combinaison unique de mesure photométrique, électrochimique du pH et de la turbidité avec une précision de laboratoire
Grâce à sa combinaison unique de mesure photométrique, électrochimique du pH et de la turbidité avec une précision de laboratoire, le pHotoFlex™ Turb est l’appareil de mesure le plus polyvalent pour un travail approfondi allant de la surveillance de l’environnement et des procédés aux sites en évolution, en passant par les écloseries piscicoles et aux analyses de l’eau potable et à la surveillance par les bureaux de santé et les laboratoires de services. L’optique LED à faible consommation d’énergie avec 6 longueurs d’onde et un adaptateur intelligent pour une variété d’applications avec des cuves de 16 et 28 mm et permet de mesurer la plus petite concentration avec plus de 150 programmes pour les paramètres standard, les méthodes spéciales et la coloration. Il y a une grande sélection d’ensembles de tests de cuves certifiées par lot jusqu’aux réactifs de poudre économiques disponibles. Une liste des tests favoris les plus couramment utilisés, des numéros d’identification des échantillons et plus de 3 000 mesures par ensemble de batteries facilite les mesures sur le terrain. La fonction pH intégrée est une mesure complète du pH électrochimique 0-16, avec reconnaissance automatique des tampons (TEC/NIST), en utilisant la sélection complète des chaînes de mesure du pH WTW. La compensation de température se fait automatiquement dans les plages de mesure admissibles comprises entre -5 … 100°C. La routine WTW MultiCal™ permet l’étalonnage automatique avec jusqu’à 3 points d’étalonnage maximum. Ou pour l’utilisation sur le terrain, par exemple, le SenTix sans entretien™ 41 est recommandé pour les mesures de précision en laboratoire, l’électrode en verre SenTix™ 81 est fréquemment utilisée. La pHotoFlex™Turb possède également une source de lumière infrarouge (IR) pour la mesure de turbidité néphélométrique (90°) conformément à la norme DIN27027 / ISO7027. En combinaison avec la norme AMCO Clear™ stable à long terme, la plus haute précision possible est également garantie pour la zone d’eau potable sensible. Le logiciel PC LSdata en option offre une évaluation des données conforme aux BPL avec filtre de données et permet d’entrer jusqu’à 100 programmes définis par l’utilisateur, de les calculer automatiquement comme méthodes et de les enregistrer dans pHotoFlex™. Pour une utilisation pratique sur le terrain, un ensemble de boîtes est disponible, y compris la sonde pH SenTix™ 41 et les normes de turbidité comme laboratoire mobile avec surface de travail et compartiment de stockage, ainsi qu’un grand nombre d’accessoires, tels que les étalons de pH, le trépied, les pipettes et les batteries de rechange. Pour une utilisation en laboratoire, le photomètre peut être utilisé en conjonction avec un LabStation (en option) alimenté par le site et équipé d’un lecteur de codes-barres externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’affichage LED
À utiliser avec (application) Surveillance de l’environnement, traitement de l’eau, industrie des boissons, industrie du vin, contrôle des processus, applications multiparamètres pour la photométrie, le pH et la turbidité
Hauteur (impériale) 4,62 in
Hauteur (métrique) 117,3 mm
Longueur (impériale) 9,25 in
Comprend Fonctions de pH électrochimiques complètes et mesure de turbidité IR intégrée conformément. Aux normes DIN/ISO avec environ 200 programmes et 100 programmes définis par l’utilisateur, 1000 ensembles de données
Longueur (métrique) 234,9 mm
Longueur d’ondes 436, 517, 557, 594, 610, 690, 860 nm
Largeur (métrique) 85,5 mm
Largeur (impériale) 3,37 in