Learn More
WTW™ Photomètre portatif pHotoFlex™ avec pH
Code produit 10435992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
117,3 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10435992 117,3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10435992 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 251100
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fonction multi-paramètres unique de la photométrie et de la mesure du pH électrochimique
Grâce à sa fonction multi-paramètre unique de photométrie et de mesure du pH électrochimique, pHotoFlex™ pH montre sa robustesse avec des tâches plus complexes dans la gestion de l’environnement, telles que les directives du cadre de l’eau, lors de la surveillance des procédés avec des sites en évolution et pour les écloseries piscicoles en déterminant NH3 et CO2 : L'optique LED à faible consommation d’énergie avec 6 longueurs d’onde et un adaptateur captif pour les applications polyvalentes avec 16 et 28 cuves permet de mesurer les plus petites concentrations avec plus de 180 programmes pour les paramètres standard et la coloration. Une liste des tests favoris les plus couramment utilisés, des numéros d’identification des échantillons et plus de 3 000 mesures par ensemble de batteries facilite les mesures sur le terrain. La fonction pH intégrée est une mesure complète du pH électrochimique 0-16, avec reconnaissance automatique des tampons (TEC/NIST), en utilisant la sélection complète des chaînes de mesure du pH WTW. La compensation de température se fait automatiquement dans les plages de mesure admissibles comprises entre -5 … 100°C. La routine WTW MultiCal™ permet l’étalonnage automatique avec jusqu’à 3 points d’étalonnage. Pour une utilisation sur le terrain, par exemple, le SenTix™ 41 sans entretien est recommandé, pour les mesures de précision en laboratoire, l’électrode en verre SenTix™ 81 est fréquemment utilisée. Le logiciel PC LSdata en option offre une évaluation des données conforme aux BPL avec filtre de données et permet d’entrer jusqu’à 100 programmes définis par l’utilisateur, de les calculer automatiquement comme méthodes et de les enregistrer dans pHotoFlex™. Pour une utilisation pratique sur le terrain, un ensemble de boîtes est disponible, y compris la sonde pH SenTix™ 41 comme laboratoire mobile avec surface de travail et compartiment de stockage, ainsi qu’un grand nombre d’accessoires, tels que les étalons de pH, le trépied, les pipettes et les batteries de rechange. Pour une utilisation en laboratoire, le photomètre peut être utilisé en conjonction avec un LabStation (en option) alimenté par le site et équipé d’un lecteur de codes-barres externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’affichage LED
À utiliser avec (application) Surveillance de l’environnement, traitement de l’eau, industrie des boissons, industrie du vin, contrôle des processus, applications multiparamètres pour la photométrie, le pH et la turbidité
Hauteur (impériale) 4,62 in
Hauteur (métrique) 117,3 mm
Longueur (impériale) 9,25 in
Comprend Approximativement 200 programmes et 100 programmes définis par l’utilisateur, 1000 ensembles de données et fonctions complètes de pH électrochimique
Longueur (métrique) 234,9 mm
Longueur d’ondes 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm
Largeur (métrique) 85,5 mm
Largeur (impériale) 3,37 in