Learn More
Buerkle™ Vanne à deux voies
Code produit 10558871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PDVF
PVDF
Polypropylène
Polypropylène, polyéthylène
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre
Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre
Tuyau de 7 à 9 mm de diamètre
Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre
Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre
Largeur totale (métrique):
4 mm
6 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau À utiliser avec Largeur totale (métrique) unitSize
10558871 PVDF Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre 4 mm 1 pièce
10529451 Polypropylène, polyéthylène Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre 4 mm 1 pièce
10272231 PVDF Tuyau de 7 à 9 mm de diamètre 6 mm 1 pièce
10479472 Polypropylène, polyéthylène Tuyau de 7 à 9 mm de diamètre 6 mm 1 pièce
10180811 Polypropylène, polyéthylène Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre 8 mm 1 pièce
10599392 PVDF Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre 8 mm 1 pièce
10606295 PDVF Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre 8 mm 1 pièce
10606105 Polypropylène Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10558871 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 86070060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.75€
    11.50€ / 1 pièces
    Économisez 5.25€
    31% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les vannes à deux voies sont utilisées pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction.
  • Pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction
  • PVDF : excellente résistance aux substances chimiques, transparent, adapté aux denrées alimentaires
  • PP/PE : pour usage industriel, rouge/blanc
  • Température de fonctionnement : PVDF + 0 jusqu’à +40°C, PP/PE + 5 jusqu’à + 40°C
  • Résistance à la compression max. 1 bar
  • Avec plaque de montage pour une installation facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre
Comprend Plaque de montage
Température max. de fonctionnement (métrique) 40°C
Matériau PVDF
Température min. de fonctionnement (métrique) 0°C
Largeur totale (métrique) 4 mm
Type Vanne à 2 voies