Learn More
Brady™ Flèche de marquage au sol photoluminescente
Click to view available options
Conditionnement:
1 PK
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PHOTOLUM ARROW DISCS-HI |
| Matériau | Aluminium photoluminescent rigide |
| Quantité | 10/Bte |
| Diamètre (métrique) | 95 mm |
| Épaisseur | 0,60 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C-110°C |
| Type de produit | Flèche de marquage au sol photoluminescente |
| Couleur | Vert |