Learn More
Brady™ BradyGlo™ Ruban fléché en polyester photoluminescent phosphorescent
Code produit 11771665 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
75 mm
Forme:
Flèche
Forme en V
Conditionnement:
1 ROLL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Forme Conditionnement
11771665 50 mm Flèche 1 ROLL
11751665 50 mm Forme en V 1 ROLL
11781665 75 mm Flèche 1 ROLL
11761665 75 mm Forme en V 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11771665 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 090973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    123.37€ / 1 rouleaux
    Économisez 30.63€
    19% de réduction
En stock
BradyGlo™ Les rubans de flèches B-324 dépassent ASTM spécifications standard E 2072-00 ainsi que les normes relatives aux exigences de luminescence de plus de 10 heures.
  • BradyGlo™ Les rubans de flèches B-324 dépassent ASTM spécifications de la norme E 2072-00 ainsi que les normes suivantes pour les exigences de luminescence de plus de 10 heures : ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, Résolution A de l'OMI. 752(18), ISO/CD 15370, Norme PSPA 002 Partie 2 1993 Classe A Rév. 2 : 09/99, DIN 67 510, Parties 1-4, NFPA 101 Code de sécurité des personnes 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 et certificat du registre Lloyd's. 01/6007
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E–2072-00/ASTM E–2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, Résolution OMI A.752(18), ISO/CD15370, Comité de sécurité maritime MSC.27(61), DIN67510 (pièces 1-4) et pièce standard 002 PSPA 2
Description Style de flèche
Type d’adhésif Acrylique, Sensible à la pression, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Vert sur photoluminescent
Affichage Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Aucun
Type de produit Ruban photoluminescent
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour les panneaux de sortie et directionnels, l’identification des alarmes incendie et des extincteurs, les marquages de voies d’évacuation à faible emplacement et les systèmes directionnels pour les issues de secours. Utilisations recommandées des ma
Brillant 60° 121 unités Gardner
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 rouleau
Quantité 1 de chaque
Forme Flèche
Plage de températures (impériale) -40°F à +176°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (impériale) 0,0079 in
Épaisseur (métrique) 0,049 mm
Dimensions (L x l) 4.57 m x 50.80 mm
Longueur (impériale) 5 yd.
Longueur (métrique) 4,5 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 2 in
Alternate Part Number B324 2 in Ruban adhésif à flèche vert/fluorescent X5YD