Learn More
Brady™ BradyGlo™ Ruban de signalisation photoluminescent en polyester phosphorescent
Code produit 11791955 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
25 mm
50 mm
Conditionnement:
1 ROLL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
11791955 25 mm 1 ROLL
11701965 50 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11791955 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 224071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.60€
    60.80€ / 1 rouleaux
    Économisez 14.80€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
BradyGlo™ Ruban de signalisation B-324 dépasse ASTM Spécifications et normes E 2072-00 pour les exigences de luminescence de plus de 10 heures.
  • Dépasse ASTM spécifications de la norme E 2072-00 ainsi que les normes suivantes pour les exigences de luminescence de plus de 10 heures : ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, Résolution A de l'OMI. 752(18), ISO/CD 15370, Norme PSPA 002 Partie 2 1993 Classe A Rév. 2 : 09/99, DIN 67 510, Parties 1-4, NFPA 101 Code de sécurité des personnes 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 et certificat du registre Lloyd's. 01/6007
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E–2072-00/ASTM E–2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, Résolution OMI A.752(18), ISO/CD15370, Comité de sécurité maritime MSC.27(61), DIN67510 (pièces 1-4) et pièce standard 002 PSPA 2
Description Ruban d’avertissement phosphorescent
Type d’adhésif Acrylique, Sensible à la pression, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Photoluminescent
Affichage Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Aucun
Type de produit Ruban photoluminescent
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour les panneaux de sortie et directionnels, l’identification des alarmes incendie et des extincteurs, les marquages de voies d’évacuation à faible emplacement et les systèmes directionnels pour les issues de secours. Utilisations recommandées des ma
Brillant 60° 121 unités Gardner
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 rouleau
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -40°F à +176°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (impériale) 0,0079 in
Épaisseur (métrique) 0,049 mm
Dimensions (L x l) 9.14 m x 25.40 mm
Longueur (impériale) 10 yd.
Longueur (métrique) 9 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 1 in
Hauteur (impériale) 0,63 in
Hauteur (métrique) 16 mm
Alternate Part Number RUBAN LUMINEUX L 25 mm x L 9,1 m