Learn More
Cole-Parmer™ Photomètre de flamme économique FF-200D-I
Code produit 11485059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Photomètre Flame of Industry
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11485059 Photomètre Flame of Industry 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11485059 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 8305505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6725.00€
    5012.28€ / 1 pièces
    Économisez 1712.72€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le photomètre à flamme économique FF-200D-I avec fonction d'arrêt automatique du gaz assure la sécurité de l'opérateur.
  • L'appareil est livré avec des filtres Na + , K + , Li + , Ca + et Ba + . 
  • Basse température et monocanal.
  • Utilisez ce photomètre à flamme économique pour les dosages de routine du sodium et du potassium dans les applications industrielles et éducatives.
  • Les commandes de réglage fin et grossier permettent des mesures précises à chaque fois.
  • Pour des raisons de sécurité, un mécanisme de coupure automatique du gaz s'active si la flamme s'éteint accidentellement.
Spécification
Tension 230 VCA
Fréquence 50/60 Hz
Type Photomètre Flame of Industry