Learn More
Lovibond™ Multidirect système PC-photomètre Tintometer™
Code produit 10089841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Système photomètre PC multidirect
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10089841 Système photomètre PC multidirect 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10089841 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 210000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00€
    1496.09€ / 1 pièces
    Économisez 183.91€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisé dans les eaux usées, l’eau potable, l’eau des procédés industriels, les applications scientifiques, les laboratoires gouvernementaux et privés, les universités et les centres de recherche, les applications mobiles
  • Technologie à double faisceau et filtres d’interférence pour une précision optimale
  • Une large gamme de méthodes préprogrammées
  • LED stables à long terme comme sources lumineuses
  • Mise à jour de nouvelles méthodes et langues via Internet (gratuite)
  • Interface
  • Mémoire pour 1000 ensembles de données
  • Mobile
Spécification
Type de produit Système photomètre PC multidirect
Type d’affichage LED
À utiliser avec (application) Eaux usées, l’eau potable, l’eau des procédés industriels, les applications scientifiques, les laboratoires gouvernementaux et privés, les universités et les centres de recherche, les applications mobiles