Learn More
Carl Zeiss™ Microscope Primovert avec tube binoculaire
Code produit 10509015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types d’objectifs:
LD Plan Achromat, Plan Achromat
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types d’objectifs Conditionnement
10509015 LD Plan Achromat, Plan Achromat 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10509015 Fournisseur Carl Zeiss™ Code fournisseur 4912060005000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7140.00€
    4802.00€ / 1 pièces
    Économisez 2338.00€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Microscope de routine inversé compact qui associe efficacité et performance optique. Ce microscope inversé est configuré pour le fond clair en lumière transmise et le contraste de phase. Ce système est idéal pour la culture cellulaire, les travaux de routine et les applications rapides.& Imagerie facile.
  • Le Primo Vert est parfaitement adapté à votre laboratoire de culture cellulaire. Il permet des études rapides et efficaces des cellules non colorées en contraste de phase et des cellules marquées à la PVF en contraste de fluorescence. Il s’adapte directement à votre hotte à flux laminaire pour fonctionner directement dans un environnement stérile. Le Primo Vert est facile à utiliser et le système demande peu de configuration pour être prêt à être utilisé dès sa sortie de l’emballage.
  • Coupure automatique de la source de lumière (en plus de la fonction marche / arrêt manuelle) : Primo Vert éteint la lumière automatiquement après 15 minutes, pour réaliser des économies d’énergie et protéger le support
  • Éclairage modulaire : halogène ou LED longue durée
  • Matériau de qualité supérieure : le support est en métal et tous les éléments impliqués dans le fonctionnement sont revêtus d’un composé en caoutchouc tactile spécial
  • Coulisseau de phase universel (en option) pour tous les objectifs : pour faciliter l’utilisation, un anneau de phase (Ph1) est disponible pour les grossissements 10X, 20X et 40X, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de modifier la position du coulisseau de phase lors du changement d’objectif. En bref : un produit économique qui permet des gains de temps
  • Distance de travail accrue grâce à la dépose facile du condenseur, par exemple pour les flacons rotatifs
  • Indicateurs d’objectif pour une identification rapide du grossissement
  • Poignée de transport intégrée
  • Conception primée Le nouveau microscope inversé Primo Vert se concentre sur les éléments essentiels : une optique excellente, des matériaux très résistants, une facilité d’utilisation et un design esthétique. Le Primo Vert s’adresse à une large gamme d’applications : des laboratoires courants pour l’inspection des cellules vivantes aux laboratoires de recherche de pointe qui nécessitent, en plus des microscopes de recherche, des microscopes courants compacts et fiables pour une visualisation rapide et efficace des cellules vivantes. Les applications types incluent la recherche sur le cancer et le VIH, la génétique humaine, animale et végétale, et la biologie cellulaire en général.
Spécification
Comprend Objectifs 4X Ph0, 10X Ph1, LD 20X Ph1, LD 40X Ph2 et condenseur 0,4
Type de condenseur Condenseur LD 0,4 (WD : 55 mm)
Pouvoir grossissant 20X, 40X
Types d’objectifs LD Plan Achromat, Plan Achromat
À utiliser avec (application) Biologie cellulaire, croissance cellulaire et tissulaire, biologie du développement
Type de produit Microscope binoculaire avec phototube