Learn More
Invitrogen™ Conjugués pHrodo™ BioParticles™ pour la phagocytose et kit de phagocytose, pour la cytométrie en flux
Code produit 17178292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Conjugué
Kit de phagocytose
Espèces:
E. coli
S. cerevisiae
S. aureus
Conditionnement:
1 pièce
10mg
5 pièces
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Espèces unitSize
17178292 Conjugué E. coli 5 pièces
10581135 Conjugué E. coli 5 pièces
10562654 Kit de phagocytose E. coli 1 pièce
10092953 Conjugué S. aureus 10mg
13325654 Conjugué S. aureus -
13365464 Conjugué S. cerevisiae 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17178292 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P35360
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats plus rapides et plus précis dans les dosages de phagocytose grâce aux conjugués et au kit pHrodo BioParticles. Les conjugués pHrodo BioParticles sont fortement fluorescents dans les endosomes et les lysosomes, ne nécessitent pas d’étapes de lavage ou de colorant extincteur, peuvent être multiplexés et sont utilisés dans la cytométrie en flux, HCA et HTS.
Obtenez une coloration plus rapide et des résultats plus précis sans avoir besoin d’étapes de lavage ou de colorant extincteur avec les conjugués pHrodo BioParticles sensibles au pH et le kit de phagocytose pour la cytométrie en flux. Les conjugués pHrodo BioParticles pour la phagocytose ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule à un pH neutre, mais sont fortement fluorescents dans les environnements de pH acides, tels que ceux des endosomes et des lysosomes. Ils peuvent être utilisés dans les applications d’imagerie, HCA et HTA. Le kit de phagocytose pHrodo BioParticles offre une évaluation rapide de l’activité phagocytaire dans le sang total à l’aide de la cytométrie en flux.
La fluorescence du colorant pHrodo augmente considérablement à mesure que le pH baisse, du neutre vers l’acide, ce qui en fait un outil idéal pour étudier la phagocytose et sa régulation par des médicaments et/ou des facteurs environnementaux. À l’extérieur de la cellule, le colorant n’est pas fluorescent, ce qui élimine le besoin d’étapes de lavage et de colorants extincteurs. Une fois internalisé, le colorant est fortement fluorescent dans les environnements acides des endosomes et des lysosomes, permettant le développement rapide des dosages et la fiabilité des résultats lors de l’étude des voies phagocytiques et de leur régulation par des médicaments et/ou des facteurs environnementaux. Ainsi, les conjugués de colorants pHrodo peuvent être utilisés dans les lecteurs de plaques, l’imagerie par microscopie par fluorescence et les applications de cytométrie en flux.
Le conjugué pHrodo Red S. aureus BioParticles pour la phagocytose (n° de cat. A10010) offre des résultats de dosage rapides et précis. Les conjugués de colorants pHrodo Red ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule, mais sont fortement fluorescents en rouge dans les phagosomes. Le conjugué pHrodo Red E. coli BioParticles pour la phagocytose (n° de cat. P35361) détecte la phagocytose et l’endocytose, offre une réduction de la variabilité du signal et une meilleure synchronisation dans les expériences sensibles, et peut être utilisé dans les applications de multiplexage avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, verts et rouge profond, tels que GFP, Fuo-4, calcéine, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 green, Mitosox Green et Mitotracker Deep Red, entre autres. Les maxima d’absorption et d’émission de fluorescence optimaux du conjugué pHrodo Red BioParticles sont respectivement d’environ 560/585 nm. Cependant, le fluorophore est facilement excité par le laser à ions argon de 488 nm installé sur la plupart des cytomètres en flux.
Le kit de phagocytose pHrodo Red E. coli BioParticles (n° de cat. A10025) pour la cytométrie en flux est conçu pour une mesure rapide et pratique de l’activité phagocytaire dans les échantillons de sang total par cytométrie en flux. Le kit comprend tous les réactifs requis pour évaluer l’ingestion de particules et la lyse des érythrocytes.
Le colorant pHrodo Deep Red est un colorant capteur de pH à faible fond qui ne présente aucun signal dans des conditions neutres et n’est fluorescent que dans des environnements acides. Le colorant pHrodo Deep Red permet une meilleure discrimination du chargement internalisé de l’extérieur de la cellule, car il a un pKa approximatif de 5 et n’est pas fluorescent tant qu’il n’a pas pénétré dans le dernier endosome et lysosome. Le colorant pHrodo Deep Red peut être détecté à l’aide d’un ensemble de filtres fluorescents Cy5 et a été validé pour une utilisation dans diverses applications, notamment la cytométrie en flux, la microscopie par fluorescence, l’analyse à haute densité (HCA) et le criblage à haut débit (HTS). Il peut également être multiplexé avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, verts et rouges tels que GFP et RFP, Mitosox Green ou Red, CellEvent Caspase 3/7 Green ou Red, NucBlue ou TMR, entre autres.
Le conjugué pHrodo Deep Red E. coli BioParticles pour la phagocytose (n° de cat. P35360) est un réactif fluorogénique à faible fond sans lavage développé pour l’étude de la phagocytose dans un système de cellules vivantes. Ce conjugué n’est pas fluorescent à l’extérieur de la cellule, mais est fluorescent en rouge foncé dans les phagosomes. Le faible pKa du conjugué pHrodo Deep Red E. coli BioParticles élimine le signal non spécifique provenant du chargement non internalisé et ne s’allume que dans les derniers endosomes et lysosomes.
Les conjugués de colorant pHrodo Green, comme les conjugués de colorant pHrodo Red et pHrodo Deep Red, donnent des résultats plus rapides et plus précis que tout autre dosage de phagocytose. Les conjugués pHrodo Green ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule à un pH neutre, mais sont fortement fluorescents en vert à un pH acide tel que dans les phagosomes. Utilisez le conjugué pHrodo Green S. aureus BioParticles prêt à l’emploi (n° de cat. P35367) et le conjugué pHrodo Green Zymosan BioParticles (n° de cat. P35365) pour la phagocytose dans les applications d’imagerie, HCA, HTS et flux.
Ces produits conjugués pHrodo incluent suffisamment de réactif pour effectuer 100 tests lors de l’utilisation de 100 µl dans chaque puits d’une plaque à 96 puits. Ils peuvent être multiplexés avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, rouges et rouge profond tels que Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFP et Mitotracker Deep Red, entre autres.
Le conjugué pHrodo Red Zymosan Bioparticles (n° de cat. P35364) est également disponible, et le colorant pHrodo Green est disponible sous forme de conjugué d’E. coli BioParticles (n° de cat. N° P35366).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge profond
Contenu et stockage Conserver à –20°C, desséché et à l’abri de la lumière.
Description Conjugué pHrodo™ Deep Red E. coli BioParticles™ pour la phagocytose
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Analyse cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Instruments d’analyse à haut contenu
Type de produit Conjugué
Type de colorant pHrodo™ Deep Red
Forme Poudre lyophilisée
Quantité 5 x 2 mg
Type de réactif Fluorogénique
Espèces E. coli
Excitation / émission 640/655