Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Green STP Ester
Description
Le colorant d’ester STP réactif à l’amine, sensible au pH pHrodo™ vert est adapté à la création de bioconjugués pour l’étude de l’endocytose et de la phagocytose. Le colorant pHrodo™ vert augmente considérablement la fluorescence lorsque le pH de son environnement devient plus acide.
Utilisez l’ester STP pHrodo™ vert sensible au pH pour réaliser des bioconjugués sensibles au pH de votre choix
Obtenez des résultats plus rapides et plus précis qu’avec toute autre dosage d’endocytose ou de phagocytose ASN pas besoin d’étape de lavage ou d’activateurs.
Multiplex avec marqueurs fluorescents rouges tels que RFP, rouge pHrodo™ et bien d’autres
L’augmentation de la fluorescence du vert pHrodo™ lorsque le pH passe de basique à acide est en corrélation avec l’acidification des vésicules intracellulaires, ce qui en fait un outil idéal pour étudier l’endocytose ou la phagocytose et leur régulation par des facteurs environnementaux, des médicaments ou des agents pathogènes. Les propriétés spectrales du colorant pHrodo™ vert le rendent utile pour les expériences multi-couleurs. Le colorant pHrodo™ vert peut être détecté à l’aide de la plupart des ensembles de filtres fluorescents verts standard et a été validé pour une utilisation sur une variété de plates-formes, y compris la cytométrie en flux, la microscopie fluorescente et le criblage à haut contenu (HCS). L’absence de fluorescence du colorant pHrodo™ vert dans un environnement extracellulaire typique élimine le besoin d’étapes de lavage ou de colorants d’extincteur dans le flux de travail expérimental.
L’ester STP pHrodo™ vert est un colorant réactif à l’amine qui peut être utilisé pour fabriquer des bioconjugués pHrodo™ vert dans un tampon aqueux. L’ester STP réagit avec les amines primaires sur une protéine, une cellule ou un virus pour créer un conjugué stable qui peut être utilisé dans les dosages de cellules vivantes ou stocké pour une utilisation ultérieure.
Le colorant réactif à l’amine pHrodo™ est également disponible avec la fluorescence rouge (voir SE pHrodo™ rouge). De plus, les maléimides réactifs au thiol pHrodo™ rouge et vert sont une excellente alternative aux colorants réactifs à l’amine pour le marquage des anticorps. Le marquage au thiol garantit que le colorant ne se fixe pas à la région de liaison de l’anticorps. Les conjugués pHrodo™ vert et rouge, par exemple dextran, E. coli et S. aureus, sont également disponibles sous une forme prête à l’emploi.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
L’augmentation de la fluorescence du vert pHrodo™ lorsque le pH passe de basique à acide est en corrélation avec l’acidification des vésicules intracellulaires, ce qui en fait un outil idéal pour étudier l’endocytose ou la phagocytose et leur régulation par des facteurs environnementaux, des médicaments ou des agents pathogènes. Les propriétés spectrales du colorant pHrodo™ vert le rendent utile pour les expériences multi-couleurs. Le colorant pHrodo™ vert peut être détecté à l’aide de la plupart des ensembles de filtres fluorescents verts standard et a été validé pour une utilisation sur une variété de plates-formes, y compris la cytométrie en flux, la microscopie fluorescente et le criblage à haut contenu (HCS). L’absence de fluorescence du colorant pHrodo™ vert dans un environnement extracellulaire typique élimine le besoin d’étapes de lavage ou de colorants d’extincteur dans le flux de travail expérimental.
L’ester STP pHrodo™ vert est un colorant réactif à l’amine qui peut être utilisé pour fabriquer des bioconjugués pHrodo™ vert dans un tampon aqueux. L’ester STP réagit avec les amines primaires sur une protéine, une cellule ou un virus pour créer un conjugué stable qui peut être utilisé dans les dosages de cellules vivantes ou stocké pour une utilisation ultérieure.
Le colorant réactif à l’amine pHrodo™ est également disponible avec la fluorescence rouge (voir SE pHrodo™ rouge). De plus, les maléimides réactifs au thiol pHrodo™ rouge et vert sont une excellente alternative aux colorants réactifs à l’amine pour le marquage des anticorps. Le marquage au thiol garantit que le colorant ne se fixe pas à la région de liaison de l’anticorps. Les conjugués pHrodo™ vert et rouge, par exemple dextran, E. coli et S. aureus, sont également disponibles sous une forme prête à l’emploi.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Quantité | 500 µg |
| Type de produit | Ester STP |
| Solubilité | DMSO (diméthylsulfoxyde) |
| Contenu et stockage | 1 flacon, conserver à ≤ -20°C, desséché et à l’abri de la lumière. |
| Réactivité chimique | Amine |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Coefficient d’extinction EC | 75000 |
| Groupe de réactifs | Ester STP |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Marqueur ou colorant | pHrodo™ vert |
| Afficher plus |