Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Red Avidin (Fluorogenic pH Sensor)
Description
pHrodo™ Red Avidin un conjugué de colorant avidine et pHrodo™ Red, un nouveau colorant fluorogénique qui augmente considérablement la fluorescence lorsque le pH de son environnement devient plus acide. Les conjugués de colorant pHrod™ Red ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule, mais ils fluorescent en rouge vif dans les phagosomes, ce qui en fait des outils idéaux pour des études allant de la phagocytose des bioparticules à l’internalisation des récepteurs Les colorants pHrodo™ d’origine et pHrodo™ Red sont la même molécule.
Avec le capteur de pH fluorogénique pHrodo™ Red Avidin, vous obtenez :
Détection spécifique de la phagocytose et de l’endocytose
Une coloration plus rapide
Des résultats plus précis dans les expériences sensibles
Un multiplexage des capacités avec des colorants verts
La validation dans la cytométrie en flux, l’imagerie, le HTS et le HCS
obtiennent de meilleurs résultats dans les études d’endotytose
L’endocytose et la phagocytose sous des événements physiologiques allant de la réponse pathogène hôte à la désensibilisation des récepteurs via l’internalisation, comme c’est le cas dans la classe de récepteurs GPCR). Une fois internalisé, le matériau peut être acidifié dans les endosomes ou les lysosomes. Notre sonde sensible au pH fluorogénique de colorant pHrodo™ rouge, lorsqu’elle est conjuguée à des molécules cibles, permet une surveillance visuelle directe des matériaux entrant dans ces compartiments acides. Aux valeurs de pH neutre et de pH de base, l’émission de colorant pHrodo™ Red est à son minimum ; avec l’acidification, l’émission de colorant pHrodo™ Red est augmentée d’un maximum de 8 fois (à un pH de 4). La fluorescence rouge de pHrodo™ Red Avidin est idéale pour les applications de multiplexage avec des composés fluorescents verts tels que le GFP, le Fluo-4 ou la calcéine.
Une coloration plus rapide et plus précise dans de nombreuses applications validées
, pHrodo™ Red Avidin offre une réduction de la variabilité du signal et une amélioration de la synchronisation par rapport aux colorants ratiométriques comme le BCECF et le SNARF, et l’absence de fluorescence à l’extérieur de la cellule rend les étapes de lavage et les colorants adsorbeurs inutiles. La fluorescence du colorant pHrodo™ Red est estompée par des milieux complets et du sang total, ce qui améliore encore le rapport signal / bruit. pHrodo™ Red a été cité dans plus de 150 publications et est validée dans la cytométrie en flux, le criblage à haut débit (HTS), le criblage à haut contenu (HCS) et d’autres applications d’imagerie.
La biotinylation facile vous permet de profiter d’une grande liberté dans la conception des expériences
Le réactif pHrodo™ Red Avidin peut être rapidement couplé à tout réactif biotinlyé, y compris plusieurs de nos propres conjugués biotine d’anticorps, de protéines et de toxines, y compris la transferrine, l’EGF et la toxine cholérique. Vous pouvez également créer votre propre cible biotinylée en utilisant la chimie Click-iT™ pour incorporer métaboliquement une biotine alcyne ou en utilisant l’un de nos kits de marquage de biotine.
Chimie de conjugaison alternative à pHrodo™ SE
Dans les cas où les conjugués pHrodo-SE réactifs à l’amine révèlent une perte de fonction réduite ou complète, la conjugaison de la biotine et de l’avidine peut être envisagée à l’aide du pHrodo™ Red Avidin. Dans un exemple, le pHrodo-EGF a été créé à l’aide de l’approche avidine-biotine et il se lie à son récepteur et est internalisé (réf. 1).
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Référence :
1. Suprynowicz FA, Krawczyk E, Hebert J.D., Sudarshan SR, Simic V, Kamonjoh CM, Schlegel R. L’oncoprotéine E5 du papillomavirus humain de type 16 inhibe le trafic des facteurs de croissance épidermique indépendamment de l’acidification des endosomes. J Virol. 2010 Oct ; 84(20) :10619-29. PMID PubMed : 20686024
Avec le capteur de pH fluorogénique pHrodo™ Red Avidin, vous obtenez :
obtiennent de meilleurs résultats dans les études d’endotytose
L’endocytose et la phagocytose sous des événements physiologiques allant de la réponse pathogène hôte à la désensibilisation des récepteurs via l’internalisation, comme c’est le cas dans la classe de récepteurs GPCR). Une fois internalisé, le matériau peut être acidifié dans les endosomes ou les lysosomes. Notre sonde sensible au pH fluorogénique de colorant pHrodo™ rouge, lorsqu’elle est conjuguée à des molécules cibles, permet une surveillance visuelle directe des matériaux entrant dans ces compartiments acides. Aux valeurs de pH neutre et de pH de base, l’émission de colorant pHrodo™ Red est à son minimum ; avec l’acidification, l’émission de colorant pHrodo™ Red est augmentée d’un maximum de 8 fois (à un pH de 4). La fluorescence rouge de pHrodo™ Red Avidin est idéale pour les applications de multiplexage avec des composés fluorescents verts tels que le GFP, le Fluo-4 ou la calcéine.
Une coloration plus rapide et plus précise dans de nombreuses applications validées
, pHrodo™ Red Avidin offre une réduction de la variabilité du signal et une amélioration de la synchronisation par rapport aux colorants ratiométriques comme le BCECF et le SNARF, et l’absence de fluorescence à l’extérieur de la cellule rend les étapes de lavage et les colorants adsorbeurs inutiles. La fluorescence du colorant pHrodo™ Red est estompée par des milieux complets et du sang total, ce qui améliore encore le rapport signal / bruit. pHrodo™ Red a été cité dans plus de 150 publications et est validée dans la cytométrie en flux, le criblage à haut débit (HTS), le criblage à haut contenu (HCS) et d’autres applications d’imagerie.
La biotinylation facile vous permet de profiter d’une grande liberté dans la conception des expériences
Le réactif pHrodo™ Red Avidin peut être rapidement couplé à tout réactif biotinlyé, y compris plusieurs de nos propres conjugués biotine d’anticorps, de protéines et de toxines, y compris la transferrine, l’EGF et la toxine cholérique. Vous pouvez également créer votre propre cible biotinylée en utilisant la chimie Click-iT™ pour incorporer métaboliquement une biotine alcyne ou en utilisant l’un de nos kits de marquage de biotine.
Chimie de conjugaison alternative à pHrodo™ SE
Dans les cas où les conjugués pHrodo-SE réactifs à l’amine révèlent une perte de fonction réduite ou complète, la conjugaison de la biotine et de l’avidine peut être envisagée à l’aide du pHrodo™ Red Avidin. Dans un exemple, le pHrodo-EGF a été créé à l’aide de l’approche avidine-biotine et il se lie à son récepteur et est internalisé (réf. 1).
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Référence :
1. Suprynowicz FA, Krawczyk E, Hebert J.D., Sudarshan SR, Simic V, Kamonjoh CM, Schlegel R. L’oncoprotéine E5 du papillomavirus humain de type 16 inhibe le trafic des facteurs de croissance épidermique indépendamment de l’acidification des endosomes. J Virol. 2010 Oct ; 84(20) :10619-29. PMID PubMed : 20686024
Spécification
Spécification
| Conjugué | pHrodo rouge |
| Quantité | 1 mg |
| Contenu et stockage | Conserver à ≤ -20°C Desséché et à l’abri de la lumière. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Molecular Probes, pHrodo |
| Type de produit | Avidine |