Learn More
Phthalan, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalan |
| CAS | 496-14-0 |
| Formule moléculaire | C8H8O |
| Numéro MDL | MFCD00005932 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | C12=C(COC2)C=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |