Learn More
Phtalane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419552 5 g 5g
11429552 25 g 25g
11439552 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419552 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10217.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 496-14-0 | C8H8O | 120.151 g/mol
Phthalan is used in the synthesis of nine-membered cyclic dione ethers. It is used along with excess Li metal in the presence of 4,4'-Di-tert-butyl­biphenyl­, B21470, results in opening of the furan ring. It is used in the synthesis of functionalized benzylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalan est utilisé dans la synthèse dʼéthers de dione cycliques à neuf colonnes. Il est utilisé avec lʼexcès de lithium-métal en présence de 4,4′-Di-tert-butyl-biphényl-, B21470 , ce qui entraîne lʼouverture du cycle furane. Il est utilisé dans la synthèse dʼalcools benzyliques fonctionnalisés.
Solubilité
Faible solubilité aqueuse.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-14-0
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.151
Numéro MDL MFCD00005932
Clé InChI SFLGSKRGOWRGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalan, 1,3-dihydroisobenzofuran, isocoumaran, isobenzofuran, 1,3-dihydro, o-xylylene oxide, 2-oxaindan, 1,3-dihydro isobenzofuran, unii-2r6ntq7y6g, ccris 1557, 2r6ntq7y6g
CID PubChem 10327
Nom IUPAC 1,3-dihydro-2-benzofurane
SMILES C1C2=CC=CC=C2CO1
Specifications
Nom chimique ou matériau Phthalan
Densité 1.094
Point d’ébullition 192°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 5 g
Beilstein 111932
Informations sur la solubilité Low aqueous solubility.
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 98%