Learn More
Mélange de phtalates 576 1000-5000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dibutyl phthalate∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers)∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-hexyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester |
| CAS | 84-74-2, 68515-48-0, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7, 84-75-3 |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-hexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 1000 μg/mL∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers) 5000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 5000 μg/mL |