Learn More
Phthalazine, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalazine |
| CAS | 253-52-1 |
| Formule moléculaire | C8H6N2 |
| Numéro MDL | MFCD00006908 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | C12=C(C=NN=C2)C=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |