Learn More
Phtalazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061360 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10061360 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10061360 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131050100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 253-52-1 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalazine
Note relative au nom 98%
CAS 253-52-1
Point de fusion 88.0°C to 92.0°C
Couleur Beige à marron
Point d’ébullition 315.0°C to 317.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H6N2
Numéro MDL MFCD00006908
Quantité 10 g
Beilstein 23, 174
Merck Index 15, 7482
Synonyme 2,3-benzodiazine, benzo d pyridazine, 2,3-diazanaphthalene, beta-phenodiazine, .beta.-phenodiazine, unii-91y28dm24n, ccris 6894, phthalazin, benzo-orthodiazine
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol,benzene,ethyl aceta,te; less soluble in ehter; insoluble in ligroine
Clé InChI LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=NN=CC2=C1
Nom IUPAC Phtalazine
Poids moléculaire (g/mol) 130.15
CID PubChem 9207
ChEBI CHEBI:36597
Poids de la formule 130.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline