Learn More
Phtalazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464983 25 g 25g
11454983 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464983 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12270.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 253-52-1 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Phthalazine derivatives including copper and platinum complexes were induce the apoptosis in breast cancer cell lines and renal hyperemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les dérivés de la phtalazine, y compris les complexes de cuivre et de platine, induisent l’apoptose dans les lignées cellulaires du cancer du sein et l’hyperémie rénale.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253-52-1
Formule moléculaire C8H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.15
Numéro MDL MFCD00006908
Clé InChI LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-benzodiazine, benzo d pyridazine, 2,3-diazanaphthalene, beta-phenodiazine, .beta.-phenodiazine, unii-91y28dm24n, ccris 6894, phthalazin, benzo-orthodiazine
CID PubChem 9207
ChEBI CHEBI:36597
Nom IUPAC Phtalazine
SMILES C1=CC=C2C=NN=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalazine
Point de fusion 89°C to 92°C
Point d’ébullition 317°C
Quantité 25 g
Beilstein 109240
Merck Index 14,7370
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,chloroform.
Poids de la formule 130.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals or Powder or Crystalline Powder or Fused Solid