Learn More
Phthalazine, TRC
Code produit 30423409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423409 1 g -
30418799 25 g 25g
30415232 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30423409 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3825001G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253-52-1
Formule moléculaire C8 H6 N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.15
Synonyme 2,3-Benzodiazine, 2,3-Diazanaphthalene, Benzo[d]pyridazine, NSC 62484, NSC 63241, β-Phenodiazine
Nom IUPAC Phtalazine
SMILES c1ccc2cnncc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-6-10-9-5-7(8)3-1/h1-6H
Poids de la formule 130.0531
Pourcentage de pureté >95%