Learn More
Phtalazone, TRC
Code produit 30425952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425952 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425952 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3826005G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalazone
CAS 119-39-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H6 N2 O
Quantité 5 g
Synonyme 1(2H)-Phthalazinone, 1-Hydroxyphthalazine, 1-Oxophthalazine, 1-Phthalazinol, ICX 56225770, NSC 10432, NSC 52567, Phthalazin-1-one, Phthalazinone
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11)
SMILES O=C1NN=Cc2ccccc12
Nom IUPAC 2H-phtalazin-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Poids de la formule 146.048
Pourcentage de pureté >95