Learn More
Phtalazone, TRC
Code produit 30413174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413174 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413174 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3826001G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Phthalazone
CAS 119-39-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H6 N2 O
Quantité 1 g
Synonyme 1(2H)-Phthalazinone, 1-Hydroxyphthalazine, 1-Oxophthalazine, 1-Phthalazinol, ICX 56225770, NSC 10432, NSC 52567, Phthalazin-1-one, Phthalazinone
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11)
SMILES O=C1NN=Cc2ccccc12
Nom IUPAC 2H-phtalazin-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Poids de la formule 146.048
Pourcentage de pureté >95