Learn More
Phtaldialdéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460883 10 g 10g
11470883 50 g 50g
11480883 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460883 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13299.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.48€
    59.65€ / 10g
    Économisez 10.83€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Le phtaldialdéhyde est utilisé comme réactif fluorescent pour vérifier le dosage des amines présentes dans les protéines, les peptides par électrophorèse capillaire et chromatographie. Il est également utilisé pour le dosage du cholestérol dans la gamme picomole ainsi que pour la détermination fluorométrique de lʼhistamine, de lʼhistidine et dʼautres acides aminés. Le poly(phtalaldéhyde) est obtenu par la réaction de polymérisation qui est utilisée pour fabriquer une photorésine. Le dosage de lʼazote par o-phtaldialdéhyde (NOPA) est une méthode utilisée dans le processus de vinification pour mesurer lʼachèvement de la fermentation.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtaldialdéhyde est utilisé comme réactif fluorescent pour vérifier le dosage des amines présentes dans les protéines, les peptides par électrophorèse capillaire et chromatographie. Il est également utilisé pour le dosage du cholestérol dans la gamme picomole ainsi que pour la détermination fluorométrique de lʼhistamine, de lʼhistidine et dʼautres acides aminés. Le poly(phtalaldéhyde) est obtenu par la réaction de polymérisation qui est utilisée pour fabriquer une photorésine. Le dosage de lʼazote par o-phtaldialdéhyde (NOPA) est une méthode utilisée dans le processus de vinification pour mesurer lʼachèvement de la fermentation.
Solubilité
Soluble dans lʼacide acétique et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les amines et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 643-79-8
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Numéro MDL MFCD00003335
Clé InChI ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
CID PubChem 4807
ChEBI CHEBI:70851
Nom IUPAC benzene-1,2-dicarbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Phthaldialdehyde
Point de fusion 53°C à 57°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Notes de pourcentage du dosage 98%
Quantité 10 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 878317
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetic acid and methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phthalaldéhyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.