Learn More
Phtaldialdéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470883 50 g 50g
11460883 10 g 10g
11480883 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470883 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13299.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    216.65€ / 50g
    Économisez 23.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Le phtaldialdéhyde est utilisé comme réactif fluorescent pour vérifier le dosage des amines présentes dans les protéines, les peptides par électrophorèse capillaire et chromatographie. Il est également utilisé pour le dosage du cholestérol dans la gamme picomole ainsi que pour la détermination fluorométrique de lʼhistamine, de lʼhistidine et dʼautres acides aminés. Le poly(phtalaldéhyde) est obtenu par la réaction de polymérisation qui est utilisée pour fabriquer une photorésine. Le dosage de lʼazote par o-phtaldialdéhyde (NOPA) est une méthode utilisée dans le processus de vinification pour mesurer lʼachèvement de la fermentation.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtaldialdéhyde est utilisé comme réactif fluorescent pour vérifier le dosage des amines présentes dans les protéines, les peptides par électrophorèse capillaire et chromatographie. Il est également utilisé pour le dosage du cholestérol dans la gamme picomole ainsi que pour la détermination fluorométrique de lʼhistamine, de lʼhistidine et dʼautres acides aminés. Le poly(phtalaldéhyde) est obtenu par la réaction de polymérisation qui est utilisée pour fabriquer une photorésine. Le dosage de lʼazote par o-phtaldialdéhyde (NOPA) est une méthode utilisée dans le processus de vinification pour mesurer lʼachèvement de la fermentation.
Solubilité
Soluble dans lʼacide acétique et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les amines et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 643-79-8
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Numéro MDL MFCD00003335
Clé InChI ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
CID PubChem 4807
ChEBI CHEBI:70851
Nom IUPAC Phtalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Phthaldialdehyde
Point de fusion 53°C to 57°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Notes de pourcentage du dosage 98%
Quantité 50 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 878317
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetic acid and methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phthalaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarboxaldehyde