Learn More
Phtalhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434030 10 g 10g
11402058 50 g 50g
11412058 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434030 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14615.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1445-69-8 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Phthalhydrazide is a reagent used in the synthesis of various pyrazolophthalazine derivatives is and used in medicine double hydrazine phthalocyanine work intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalhydrazide est un réactif utilisé dans la synthèse de divers dérivés de la pyrazolophthalazine et utilisé dans les intermédiaires de travail de la double hydrazine phthalocyanine.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et l’acide acétique.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1445-69-8
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD00006888
Clé InChI JNQUJPBFSQETPT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, phthalazine-1,4-diol, phtalylhydrazine, 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 2,3-dihydro, 1 2h-phthalazinone, 4-hydroxy, 2,3-dihydro-phthalazine-1,4-dione, phthalhydrazine, phthalylhydrazine, phthaloylhydrazine
CID PubChem 219401
SMILES O=C1N=NC(=O)C2C=CC=CC12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalhydrazide
Point de fusion 342°C to 345°C
Quantité 10 g
Beilstein 135926
Nom IUPAC 1,4,4a,8a-tétrahydrophthalazine-1,4-dione
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 98%