Learn More
Phthalhydrazide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10671565 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10671565 25 g Flacon en plastique 25g
10497520 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10671565 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131060250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1445-69-8 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1445-69-8
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD00006888
Clé InChI JNQUJPBFSQETPT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, phthalazine-1,4-diol, phtalylhydrazine, 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 2,3-dihydro, 1 2h-phthalazinone, 4-hydroxy, 2,3-dihydro-phthalazine-1,4-dione, phthalhydrazine, phthalylhydrazine, phthaloylhydrazine
CID PubChem 219401
Nom IUPAC 2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
SMILES O=C1N=NC(=O)C2C=CC=CC12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalhydrazide
Note relative au nom 99%
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 24, 371
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre et morceaux