Learn More
Acide phtalique, ester bis-isobutylique 10 μg/mL dans le cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalic acid, bis-iso-butyl ester |
| CAS | 84-69-5 |
| Formule moléculaire | C16 H22 O4 |
| Quantité | 10 mL |
| Synonyme | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-methylpropyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisobutyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisobutyl ester, 2-Methylpropyl phthalate, Bis(2-methylpropyl) o-phthalate, Bis(2-methylpropyl) phthalate, Di(2-methylpropyl) phthalate, Di(isobutyl) 1,2-benzenedicarboxylate, Di-iso-Butyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Hexaplas M/1B, Isobutyl phthalate, NSC 15316, Palatinol IC, Reomol DiBP, Phthalic acid, bis-isobutyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C |
| Nom IUPAC | bis(2-méthylpropyl) benzène-1,2-dicarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 278.34 |
| Poids de la formule | 278,1518 g/mol |