Learn More
Acide phtalique, ester bis-isohexylique (mélange d'isomères), Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester |
| CAS | 68515-50-4 |
| Formule moléculaire | C20H30O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Dihexylphthalate, Phthalic Acid, Bis-isohexyl Ester (Mixture of Isomers), Phthalic acid bis-iso-hexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester (branched and linear), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(cccc1)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.45 |
| Poids de la formule | 334.21 g/mol |