Learn More
Acide phtalique, bis-méthyl ester 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Phthalic acid, bis-methyl ester |
| CAS | 131-11-3 |
| Formule moléculaire | C10 H10 O4 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Phthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), Avolin, DMF (insect repellent), DMP, Dimethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Dimethyl o-phthalate, Dimethyl phthalate, Fermine, Metox 50, Mipax, NSC 15398, NTM, Palatinol M, Repeftal, Solvanom, Solvarone, Unimoll DM |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC |
| Nom IUPAC | diméthylbenzène-1,2-dicarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.18 |
| Poids de la formule | 194,0579 g/mol |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?