Learn More
Acide phtalique, ester de bis-méthylglycol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalic acid, bis-methylglycol ester |
| CAS | 117-82-8 |
| Formule moléculaire | C14 H18 O6 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOC |
| Nom IUPAC | bis(2-méthoxyéthyl) benzène-1,2-dicarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.29 |
| Poids de la formule | 282.1103 g/mol |