Learn More
Acide phtalique, ester bis-n-octylique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312145 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312145 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC16175000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-octyl phthalate
CAS 117-84-0
Formule moléculaire C24 H38 O4
Quantité 100 mg
Synonyme Phthalic acid, bis-n-octyl ester
Formule InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
Nom IUPAC dioctyl benzène-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 390.56
Poids de la formule 390,277 g/mol