Learn More
Acide phtalique, ester bispropylique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315811 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315811 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC16177000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic acid, bis-propyl ester
CAS 131-16-8
Formule moléculaire C14 H18 O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
SMILES CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
Nom IUPAC dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 250.29
Poids de la formule 250,1205 g/mol