Learn More
Acide phtalique, TRC
Code produit 30418880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418880 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418880 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP38448050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic Acid
CAS 88-99-3
Formule moléculaire C8 H6 O4
Quantité 50 g
Synonyme 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Phthalic acid (8CI), M 2, NSC 5348, Sunftal 20, o-Benzenedicarboxylic acid, o-Carboxybenzoic acid, o-Dicarboxybenzene, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Nom IUPAC acide phtalique
Poids moléculaire (g/mol) 166.1308
Poids de la formule 166.0266