Learn More
Anhydride phtalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10113350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10113350 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10428803 250 g Flacon en plastique 250g
10655782 1 kg Flacon en plastique 1kg
11905051 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 10113350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154960025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-44-9
Formule moléculaire C8H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
Numéro MDL MFCD00005918
Clé InChI LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
CID PubChem 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic anhydride
Point de fusion 129.0°C to 132.0°C
Point d’ébullition 284.0°C
Point d’éclair 152°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Merck Index 15,7484
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and carbon disulfide, slightly soluble in ether, 7.5% in benzene (25°C), forms phthalic acid in water
Nom IUPAC 1,3-dihydro-2-benzofurane-1,3-dione
Viscosité 6.4 mPa.s (197°C)
Poids de la formule 148.12
Pourcentage de pureté 99%