Learn More
Anhydride phthalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497147 1000 g 1000g
11417157 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14955.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
Phthalic anhydride is used in the preparation of primary amines. It is used as a precursor to prepare anthraquinone, phthalein, rhodamine, phthalocyanine, fluorescein and xanthene dyes. It serves as an important intermediate in the plastics industry, dyes, resins and pigments. It is used as a monomer for synthetic resins such as glyptal, alkyd resins and polyester resins. It plays a vital role in the large-scale production of plasticizers for plastics. Further, it acts as a curing agent for epoxy resins, anti-scaling agents, plating agents, surface treating agents, ion exchange agents, paint additives, adhesives, sealant chemicals and potential antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride phtalique est utilisé pour la préparation des amines primaires.Il est utilisé comme précurseur pour la préparation de l’anthraquinone, de la phtaléine, de la rhodamine, de la phtalocyanine, de la fluorescéine et des colorants au xanthène.Il sert d’intermédiaire important dans l’industrie du plastique, des colorants, des résines et des pigments.Il est utilisé comme monomère pour les résines synthétiques telles que les résines glyptal, les résines alkydes et les résines de polyester.Il joue un rôle essentiel dans la production à grande échelle de plastifiants pour plastiques.Il agit également comme un agent de durcissement pour les résines époxy, les agents anti-entartrage, les agents de placage, les agents de traitement de surface, les agents à échange d’ions, les additifs de peintures, les adhésifs, les produits chimiques de scellage et les agents antibactériens potentiels.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le disulfure de carbone, l’éthanol, l’acétone et le benzène.Légèrement soluble dans l’éther éthylique.
Remarques
Sensible à l’humidité.Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les agents réducteurs puissants et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-44-9
Formule moléculaire C8H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
Numéro MDL MFCD00005918
Clé InChI LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
CID PubChem 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic anhydride
Point de fusion 130°C to 134°C
Densité 1.53
Point d’ébullition 295°C (sublimation)
Point d’éclair 152°C (305°F)
Odeur Weak, Characteristic
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2214
Beilstein 118515
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,7372
Informations sur la solubilité Soluble in water,carbon disulfide,ethanol,acetone and benzene. Slightly soluble in ethyl ether.
Nom IUPAC 2-benzofurane-1,3-dione
Poids de la formule 148.12
Pourcentage de pureté 99%