Learn More
Anhydride phtalique, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11407157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11407157 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11407157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14955.30
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Applications
L’anhydride phtalique est utilisé pour la préparation des amines primaires.Il est utilisé comme précurseur pour la préparation de l’anthraquinone, de la phtaléine, de la rhodamine, de la phtalocyanine, de la fluorescéine et des colorants au xanthène.Il sert d’intermédiaire important dans l’industrie du plastique, des colorants, des résines et des pigments.Il est utilisé comme monomère pour les résines synthétiques telles que les résines glyptal, les résines alkydes et les résines de polyester.Il joue un rôle essentiel dans la production à grande échelle de plastifiants pour plastiques.Il agit également comme un agent de durcissement pour les résines époxy, les agents anti-entartrage, les agents de placage, les agents de traitement de surface, les agents à échange d’ions, les additifs de peintures, les adhésifs, les produits chimiques de scellage et les agents antibactériens potentiels.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le disulfure de carbone, l’éthanol, l’acétone et le benzène.Légèrement soluble dans l’éther éthylique.
Remarques
Sensible à l’humidité.Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les agents réducteurs puissants et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Phthalic anhydride
CAS 85-44-9
Point de fusion 130°C to 134°C
Densité 1.53
Point d’ébullition 295°C (sublimation)
Point d’éclair 152°C
Odeur Weak, Characteristic
Formule moléculaire C8H4O3
Numéro MDL MFCD00005918
Quantité 250 g
Numéro UN UN2214
Beilstein 118515
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,7372
Synonyme phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.,carbon disulfide,ethanol,acetone and benzene. Slightly soluble in ethyl ether.
Clé InChI LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Nom IUPAC 1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
CID PubChem 6811
ChEBI CHEBI:36605
Poids de la formule 148.12
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phthalic anhydride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phthalic anhydride