Learn More
Anhydride phtalique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10780292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
2kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10780292 500 g Flacon en verre 500g
10188130 2 kg Flacon en verre 2kg
13418588 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10780292 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423325000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.35€
    49.65€ / 500g
    Économisez 9.70€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-44-9
Formule moléculaire C8H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
Numéro MDL MFCD00005918
Clé InChI LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
CID PubChem 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic anhydride
Point de fusion 129.0°C to 132.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 284.0°C
Point d’éclair 152°C
Résidus d’allumage 0.01% max.
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Merck Index 15,7484
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and carbon disulfide, slightly soluble in ether, 7.5% in benzene (25°C), forms phthalic acid in water
Nom IUPAC 1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Viscosité 6.4 mPa.s (197°C)
Poids de la formule 148.12
Pourcentage de pureté 99.0 to 100.2%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Flaky Crystals