Learn More
Anhydride phtalique, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Code produit 15557804 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15557804 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15547804 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15557804 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 027205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 85-44-9
Formule moléculaire C8H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
Numéro MDL MFCD00005918
Clé InChI LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
CID PubChem 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic Anhydride
Point d’éclair 152.00°C
Conditionnement Flacon poly
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 1L = 1.53kg
Nom IUPAC 1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Poids de la formule 148.12
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED