Learn More
Anhydride phtalique (peut contenir jusqu'à 15 % d'acide phtalique), TRC
Code produit 30413844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413844 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413844 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP38447310G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic anhydride
CAS 85-44-9
Formule moléculaire C8 H4 O3
Quantité 10 g
Synonyme 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic anhydride (8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Phthalandione, 2-Benzofuran-1,3-dione, ADP 1200, Araldite HT 901, ESEN, HT 901, NSC 10431, OP 392, Phthalandione, Phthalanhydride, Phthalic acid anhydride, Retarder AK, Retarder B-C, Retarder ESEN, Retarder PD, Rikacid PA, Sconoc 5, Sconoc 7, TGL 6525, Vulkalent B/C
Formule InChI InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
SMILES O=C1OC(=O)c2ccccc12
Nom IUPAC 2-benzofuran-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
Poids de la formule 148.016