Learn More
Anhydride phtalique, TRC
Code produit 30420314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420314 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP384485100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic anhydride
CAS 85-44-9
Formule moléculaire C8 H4 O3
Quantité 100 g
Synonyme 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic anhydride (8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Phthalandione, 2-Benzofuran-1,3-dione, ADP 1200, Araldite HT 901, ESEN, HT 901, NSC 10431, OP 392, Phthalandione, Phthalanhydride, Phthalic acid anhydride, Retarder AK, Retarder B-C, Retarder ESEN, Retarder PD, Rikacid PA, Sconoc 5, Sconoc 7, TGL 6525, Vulkalent B/C
Formule InChI InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
SMILES O=C1OC(=O)c2ccccc12
Nom IUPAC 2-benzofuran-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
Poids de la formule 148.016