Learn More
Hydrazide phtalique, TRC
Code produit 30428380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428380 10 g -
30427709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30428380 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP38451010G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1445-69-8
Formule moléculaire C8 H6 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Synonyme 2,3-Dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, cyclic hydrazide, 1,4-Dihydroxyphthalazine, 1,4-Phthalazinediol, 4-Hydroxyphthalazin-1(2H)-one, Hydrazine, 1,2-(1,2-phenylenedicarbonyl)-, N,N'-Phthaloylhydrazine, NSC 201511, NSC 651, Phthalazine-1,4(2H,3H)-dione, Phthalhydrazide, Phthalic acid cyclic hydrazide, Phthalocyclohydrazide
Nom IUPAC 2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
SMILES O=C1NNC(=O)c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic Hydrazide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
Poids de la formule 162.0429