Learn More
Acide phtalide-3-acétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312316 5 g 5g
11322316 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05984.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4743-58-2 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4743-58-2
Formule moléculaire C10H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00051729
Clé InChI FJWKEFBYCZSVNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalide-3-acetic acid, 3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl acetic acid, 3-oxo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-yl-acetic acid, 2-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 3-oxo-1h-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxo-1h-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxohydroisobenzofuranyl acetic acid, acmc-20ajvy, 1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranacetic acid
CID PubChem 589730
Nom IUPAC Acide 2-(3-oxo-1H-2-benzofurane-1-yl)acétique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OC2=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Phthalide-3-acetic acid
Point de fusion 148°C to 153°C
Quantité 5 g
Beilstein 156005
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.