Learn More
Acide phtalide-3-acétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322316 25 g 25g
11312316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05984.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4743-58-2 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4743-58-2
Formule moléculaire C10H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00051729
Clé InChI FJWKEFBYCZSVNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalide-3-acetic acid, 3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl acetic acid, 3-oxo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-yl-acetic acid, 2-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 3-oxo-1h-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxo-1h-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxohydroisobenzofuranyl acetic acid, acmc-20ajvy, 1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranacetic acid
CID PubChem 589730
Nom IUPAC Acide 2-(3-oxo-1H-2-benzofurane-1-yl)acétique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OC2=O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalide-3-acetic acid
Point de fusion 148°C to 153°C
Quantité 25 g
Beilstein 156005
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté ≥98%