Learn More
Phthalide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492917 500 g 500g
11482917 100 g 100g
11402927 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15516.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 87-41-2 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-41-2
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.134
Numéro MDL MFCD00005906
Clé InChI WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactone
CID PubChem 6885
ChEBI CHEBI:38085
Nom IUPAC 3H-2-benzofurane-1-one
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalide
Point de fusion 72°C to 75°C
Densité 1.1
Point d’ébullition 289°C to 291°C
Point d’éclair 152°C (305°F)
Quantité 500 g
Beilstein 114632
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté ≥98%