Learn More
Phtalide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10795431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10795431 100 g Flacon en plastique 100g
10785431 5 g Flacon en verre 5g
10163230 500 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10795431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131091000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.90€
    36.65€ / 100g
    Économisez 7.25€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 87-41-2 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-41-2
Numéro MDL MFCD00005906
Clé InChI WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactone
CID PubChem 6885
ChEBI CHEBI:38085
Nom IUPAC 3H-2-benzofurane-1-one
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Specifications
Nom chimique ou matériau Phthalide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 70°C to 73°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 290°C
Point d’éclair 152°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C8H6O2
Quantité 100 g
Beilstein 17,31
Fieser 05,537; 08,402
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phthalide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement